Natriumhydroxid 0.25 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09958.0001
1.09958.0001EA 31 EUR
1.09958.0001
Natriumhydroxid 0.25 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.185 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR