Natriumhydroxid 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09961.0001
1.09961.0001EA 27.4 EUR
1.09961.0001
Natriumhydroxid 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material