Schnelltests, Calcium-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ca. 2 Minuten
- Einfach zu verwenden
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- tragbar
- Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist erhältlich
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.