Kompaktlabor, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.11151.0001
1.11151.0001EA 570 EUR
1.11151.0001
Kompaktlabor, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Merck hat eine Reihe von Anwendungen ermittelt, für die eine spezielle Kombination aus Tests für den Einsatz vor Ort erforderlich ist. Die Palette der Kompaktlabors erfüllt diese Anforderungen mit einem robusten, tragbaren Koffer aus Kunststoff, der als Arbeitsfläche dient und alle für die Analyse notwendigen Kits mit Geräten und Reagenzien enthält.
  • Compact
  • Suitable for standing and flowing water
  • Ideal for schools and Universities
  • All your requirements both kits and equipment packed in a portable case
Bestellinformation: Für jeden Parameter gibt es einzelne Nachfüllpackungen
Lieferumfang: Supplied with step by step operating instructions and guides