Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.11584.5000
1.11584.5000EA 117 EUR
1.11584.5000
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Form liquid
Amount-of-substance concentration 3,980-4,020
Measurement uncertainty + / - 0,012
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR