Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11586.5000
1.11586.5000EA 121 EUR
1.11586.5000
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,