Natriumcarbonat-Lösung 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60310.1000
1.60310.1000EA 37.4 EUR
1.60310.1000
Natriumcarbonat-Lösung 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM