Salpetersäure 25%, Titripur® zur argentometrischen Titration, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nitric acid solution
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60317.0500
1.60317.0500EA 33.9 EUR
1.60317.0500
Salpetersäure 25%, Titripur® zur argentometrischen Titration, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,