Aluminium-Standardlösung, 1000 mg/L Al in verd. Salpetersäure (aus Al(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70301.0100
1.70301.0100EA 61.72 EUR
1.70301.0100
Aluminium-Standardlösung, 1000 mg/L Al in verd. Salpetersäure (aus Al(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Aluminium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST