Phosphor-Standardlösung, 1000 mg/L P in Wasser (aus H3PO4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70340.0100
1.70340.0100EA 62.08 EUR
1.70340.0100
Phosphor-Standardlösung, 1000 mg/L P in Wasser (aus H3PO4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST