Natrium-Standardlösung, 10000 mg/L Na in verd. Salpetersäure (aus NaNO₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70381.0100
1.70381.0100EA
123.78
EUR
1.70381.0100
Natrium-Standardlösung, 10000 mg/L Na in verd. Salpetersäure (aus NaNO₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST