Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
108073JEA 173 EUR
108073J
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Allgemeines biochemisches Reagenz, das häufig als Detergenz für die Elektrophorese eingesetzt wird
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Insolubility in water Max. 30 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) Max. 0.1