Reinraum-Vollsichtbrille, steril, BioClean Clearview™, zum Einmalgebrauch
Lieferant: Nitritex
BCGS1
111-0186EA 566 EUR
111-0186
Reinraum-Vollsichtbrille, steril, BioClean Clearview™, zum Einmalgebrauch
Vollsichtbrillen
Diese Brille besteht aus leichtem PVC und bietet einen ausgezeichneten Tragekomfort. Das speziell entwickelte indirekte Belüftungssystem ermöglicht eine gute Belüftung bei gleichzeitiger Verringerung der Partikelfreisetzung.
  • Toughened PC lens offering protection against flying particles
  • Lightweight frame with internal lateral vents
  • Fitted with four LLDPE indirect ventilation caps
  • Non-linting, adjustable silicon head band
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4.
Standards: EN 166:2001 Optische Klasse 1; PPE Kat II, Steril nach ISO 11135-1-2007
Verpackung: Doppelt in zwei fusselarmen Tyvek/PE-Beuteln verpackt.