Gesichtsschutzschild, Tuffmaster™
Lieferant: 3M
H8WP96
111-1635EA 79.5 EUR
111-1635
Gesichtsschutzschild, Tuffmaster™
Gesichtsschutz
Dieser Gesichtsschutz besteht aus der Halterung (H8) aus Thermoplast und dem klaren Visier WP96 aus Polycarbonat. Beide Teile bieten eine hohe Stoßfestigkeit. Ideal für den Einsatz in den Bereichen Metallbearbeitung, Fertigung, Bauwesen, Bergbau und Logistik.
  • Einstellbarer Ratschenverschluss ermöglicht Visieraustausch innerhalb von Sekunden
  • Ratsche sorgt für genaue Passform und komfortablen Kopfschutz
  • In fünf Stufen verstellbarer Kappenriemen für zusätzlichen Halt und Komfort
  • Visier aus Polycarbonat bietet Schutz vor Schlägen und Spritzern und kann schnell und ohne Werkzeug, Druckknöpfe oder Nocken an jeder 3M™-Halterung befestigt werden
Visierstärke: 2 mm
Standards: EN 166