VWR®, Vollsichtbrille, Toronto
Lieferant: VWR Collection
111-1840EA 7.9 EUR
111-1840
VWR®, Vollsichtbrille, Toronto
Vollsichtbrillen
Moderne Vollsichtbrille mit exzellentem Panoramablick, hohem Komfort und maximalem Schutz.
  • PC-Scheibe, PVC-Rahmen, Polyester/Gummi-Kopfband
  • Passt komfortabel über die meisten Korrektionsbrillen
  • Indirekte Belüftung für beschlagfreie Sicht
  • Optimale Passform für alle Gesichtsformen
  • Durchscheinend blauer Rahmen verhindert Lichtreflexionen
Standards: Gemäß: ISO 166:2001. Rahmen: EN166 3 4 9 BT CE. Glas: VWR® 1 BT 9.