Mund-Nasen-Schutz, zum Binden, Typ II
Lieferant: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
85002
111-2625EA 0 EUR
111-2625
Mund-Nasen-Schutz, zum Binden, Typ II
Masken OP-Masken
Diese Masken verhindern, dass große, vom Träger ausgestoßene Partikel, wie Spucke oder Schleim, den Patienten erreichen oder in die Arbeitsumgebung gelangen.
  • Gefaltete Masken mit Bändern
  • Schützende dreilagige Konstruktion
Geeignet für Situationen, in denen der Kontakt mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten eines Patienten oder in der Arbeitsumgebung besteht.