Wiederverwendbare Halbmasken, Polimask 230
Lieferant: KLEIN ERWIN
433230
111-3300EA 71.1 EUR
111-3300
Wiederverwendbare Halbmasken, Polimask 230
Respirators Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die wiederverwendbare Polimask wird aus langlebigem und softem EPDM hergestellt. Seine spezielle Konstruktion ermöglicht ein großes Sichtfeld und einen geringen Atemwiderstand. Für Brillenträger geeignet.
  • Filteranschluss mit 95 mm Spezialgewinde
  • Breite, anschmiegsame innere Dichtlippen garantieren einen festen Sitz
  • Innere Dichtlippen für dichtes Anliegen
Standards: DIN EN 140