Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung können diese Überstiefel dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
- Kniehoher Überstiefel mit rutschhemmender Sohle und Fixierbändern
- Sohle teilweise genäht: spritzdicht, nicht vollständig flüssigkeitsdicht
- Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - nur auf der Innenseite
- Entspricht EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Tychem® F Überstiefel bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. Tychem® F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen und Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.
Gewicht: 120 g/m²
Standards: Typ PB [3], EN 14126; Kat. III