Überschuhspender, große Kapazität, BootieButler®
Lieferant: PROTEXER
KBLG-S
113-1993EA 789 EUR
113-1993
Überschuhspender, große Kapazität, BootieButler®
Spender für PSA
Dieses Modell ist für Bereiche mit mittlerem bis hohem Volumen vorgesehen, in denen Sicherheit, zügiges Arbeiten und Konformität kritisch sind.
  • Große Kapazität: Fasst bis zu 110 Paar Überschuhe
  • Berührungsfreier Betrieb und verringerte Anwendungsdauer
  • Reduziert Kontaminationen und Fehler
Sein einzigartiges, robustes Design ermöglicht es den Angestellten, die Überschuhe in Anwendungen wie Reinräumen, Lebensmittelverarbeitung, Gesundheitswesen, Konstruktion, Fertigung, Forschung und Entwicklung und Energie leicht, schnell und sicher anzuziehen.