Schutzschilder Spritzer, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6356-0001
113-2801EA 255 EUR
113-2801
Schutzschilder Spritzer, Nalgene®
Schilde Schutzschilde
PC/Acetat mit Magnetfuß, transparent, Stärke: 3 mm. Das Schutzschild mit flexiblem Arm lässt sich einfach an Arbeitsflächen, Regalen, Maschinen oder anderen magnetischen Oberflächen befestigen und bietet praktischen Schutz vor Spritzern, Aerosolen und herumfliegenden Teilen

  • Langlebiges, kratzfeste, 3 mm dickes PA-Schild mit klarem Sichtfeld
  • Position des 35 cm langen, verstellbaren Arms lässt sich leicht verändern
  • Schild lässt sich dank des Magnetfußes horizontal, vertikal oder hängend positionieren
  • Schutz vor UV-Strahlung im Wellenbereich von 200 - 360 nm

Standards: Entspricht dem OSHA-Standard (29 CFR, Part 1910.1030) zum Schutz vor hämatogenen Pathogenen

Bestellinformation: Nicht zur Verwendung mit Radioisotopen, nicht autoklavierbar
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR