VWR® Spec-Wipe® 4, Reinraum-Wischtücher, steril
Lieferant: VWR Collection
115-1724EA 523 EUR
115-1724
VWR® Spec-Wipe® 4, Reinraum-Wischtücher, steril
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Diese doppelt gewebten Tücher aus Polyester, mit sauber geschnittenen Rändern, werden in Reinräumen der ISO-Klasse 4 gewaschen, um Verunreinigungen durch Partikel und extrahierbare Substanzen zu minimieren.
  • Für die Reinigung in kritischen Prozessen und Bereichen, in denen Keimfreiheit und geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern entscheidend ist
  • Gamma-sterilisiert auf 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
  • Wiederverschließbare Beutel zum Schutz der Tücher gegen Kontamination
Optimal für die Reinigung rauer Flächen, dennoch auch weich genug für empfindliche Oberflächen.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 4 geeignet.
Farbe: Weiß
Standards: Gemäß ANSI/AAMI/ISO Richtlinien.