Handpolster, ultrafein, 7448, Scotch-Brite™
Lieferant: 3M
07448_U 07448
115-3007EA 25.7 EUR
115-3007 115-1752
Handpolster, ultrafein, 7448, Scotch-Brite™
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Diese Handpads können anstelle von Stahlwolle zur Konditionierung von Metalloberflächen und zur Lackvorbereitung verwendet werden. Im Gegensatz zu feiner Stahlwolle zerfetzen Scotch-Brite™ Pads nicht während des Gebrauchs, rosten nach dem Gebrauch nicht und hinterlassen keine feinen Metallsplitter.
  • Verhält sich wie Stahlwolle Klasse 00, ohne zu zerreißen, zu rosten oder zu splittern
  • Das Pad passt sich unregelmäßigen Oberflächen an und kommt in Ecken, ohne an Leistung zu verlieren
  • Reinigt Metall, Verbundwerkstoffe und andere Materialien, ohne das Grundmaterial zu verändern
  • Belastungs- und hitzebeständiges Vlies sorgt für eine gleichmäßige Oberflächenbehandlung über die gesamte Lebensdauer des Pads
Ideal zum Reinigen, Verblenden, Vorbereiten und Finishen von Metall, Holz, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen.