ESD-Stäbchen mit langem Griff, Stat-Rite®
Lieferant: Texwipe
TX769E
115-1901EA 106 EUR
115-1901
ESD-Stäbchen mit langem Griff, Stat-Rite®
Tupfer Reinigungstupfer
Dieser ESD-sichere Stick mit Mikrospitzen ist ein doppelseitiges Reinigungs- und Vorbereitungswerkzeug.
  • Kontrolliert ESD ohne Verwendung von Kohlenstoffen und ohne ionische Antistatika
  • Hergestellt aus Stat-Rite®, einem inhärent dissipativen Polymer
Geeignet für die Reinigung in ESD-Bereichen.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.