Selbstklebende Matten für Saugglocken, PIG®
Lieferant: NEW PIG
GRP7005-BK
115-2587EA 23.75 EUR
115-2587
Selbstklebende Matten für Saugglocken, PIG®
Fußmatten Klebematten
Selbstklebende Matten halten die Oberflächen unter Saugglocken, Bürsten und Seifenspendern ordentlich und sauber. Die absorbierende Oberfläche saugt Wasser, Urin und andere Flüssigkeiten auf.
  • Matten für Saugglocken verhindern Tropfen und beseitigen Pfützen unter Saugglocken, Bürsten, Seifenspendern und anderen Bereichen mit limitiertem Platzbedarf in Ihrer Toilette
  • Eine permanent eingearbeitete, antimikrobielle Technologie verhindert das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien und Schimmel auf den Matten und hinterlässt so saubere und frische Toiletten
  • Die proprietäre, vollflächig selbstklebende Rückseite hält die Fußmatten an Ort und Stelle, ohne dass sie sich verschieben, kräuseln oder hochklappen und vermeiden so Rutsch- und Stolpergefahren; lässt sich leicht abziehen
  • Matten haften am Boden und verrutschen nicht, während Sie sie reinigen; können zusammen mit dem restlichen Bodens gewischt werden
  • Die strapazierfähige Hi-Trac™-Oberfläche hält der täglichen Reinigung und dem Toilettenverkehr stand
  • Absorbiert Wasser und Urin
Die absorbierende EFM™ Technologie fängt Wasser bei Kontakt auf, leitet es ab und trocknet schnell. Undurchlässige Trägerschichten verhindern das Durchdringen von Flüssigkeiten, um Flecken und Fugenschäden zu vermeiden.
Das Schutzpapier auf der Unterseite der Matte muss vor der Installation entfernt werden.
Standards: Vom National Floor Safety Institute (NFSI) getestet und als griffige Oberfläche zertifiziert, die Rutsch- und Sturzansprüche um bis zu 90 % reduzieren kann, wenn sie im Rahmen eines Programms zur Bodensicherheit verwendet wird.
Bitte beachten Die Matten nehmen die Eigenschaften absorbierter Flüssigkeiten an - treffen Sie beim Umgang mit gesättigten Absorptionsmitteln immer die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.