Reinraumtücher, vorgetränkt, PROSAT® Sterile™ Theta™
Lieferant: CONTEC
PSC20005-BPR
115-2782EA 1210 EUR
115-2782
Reinraumtücher, vorgetränkt, PROSAT® Sterile™ Theta™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese PROSAT® Sterile™ Theta™ Wischtücher werden aus einem
wasserstrahlverfestigter Zellulose/Polyester hergestellt und mit
einer Lösung aus 70 % IPA der USP-Qualität und 30 % deionisiertem Wasser getränkt.
  • Geeignet für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5-8
  • Validiert steril durch Gamma-Bestrahlung
  • Wasserstrahlverfestigtes Zellulose-/Polyestergewebe, gesättigt mit 70% IPA (USP-Qualität) und 30% DI-Wasser
  • Vliesstoff mit geringem Anteil an Partikeln und Fasern, der sich hervorragend als Allzweckwischtuch eignet
  • Hohes Sorptionsvermögen mit guter Nassfestigkeit
  • Vorgesättigtes Wischtuch reduziert VOC-Emissionen und Lösungsmittelverbrauch
  • Der wiederverschließbare Beutel bewahrt die Sauberkeit und den Sättigungsgrad der Lösungsmittel
Ein kosteneffizientes Wischtuch, ideal für die Transferdesinfektion und allgemeine Reinigung. PROSAT® Sterile™ Theta™ Wischtücher bieten ein weiches und haltbares Tuch, das einen gleichmäßigen Lösungsmittelauftrag gewährleistet.
Vorgesättigte Tücher gewährleisten eine gleichmäßige Sättigung jedes Tuchs unabhängig vom Anwender. Vorgesättigte Tücher können die Lösungsmittelkontrolle und -nachweisbarkeit verbessern und die VOC-Emissionen reduzieren. Die Tücher werden in praktischen und einfach zu verwendenden Beuteln geliefert, die sich leicht öffnen und wieder verschließen lassen. Die wiederverschließbaren Beutel bewahren die Lösemittelsättigung und Sauberkeit.