Schmaler EBP-Stab
Lieferant: DESCO
231345
115-3045EA 19.9 EUR
115-3045
Schmaler EBP-Stab
Erdung Erdungsleitungen
Der schmale Earth Bonding Point-Stab von Desco Europe (oder gemeinsamen Erdungspunkt) wurde zur Installation unter Tischplatten entwickelt, wo er für alle Erdungskabel zugänglich ist und es unwahrscheinlich ist, dass er abgerissen und beschädigt wird oder den Anwender behindert.
  • Schließen Sie das Erdungskabel an eine geeignete Erdung an
  • Ein Ersatz-Kabelschuh wird mitgeliefert, falls das Kabel gekürzt werden muss.
Mit einer Breite von nur 15 mm eignet er sich besonders für Bänke mit schmalen Kanten. Das Produkt wird mit umgekehrt montierten Schrauben geliefert, die durch selbsthaltende Unterlegscheiben in Position gehalten werden, wodurch der Installationsprozess einfach wird. Der Abstand zwischen den Schraubenmitten beträgt 89 mm. Das Design des ABS-Kunststoffformteils verleiht der Baugruppe Festigkeit, und die abgerundeten Ecken ermöglichen eine komfortable Verwendung.
Ein Widerstand mit 1 Megaohm wird normalerweise an jede Verbindung angeschlossen. Der normale Erdungskontakt wird über einen einzelnen Widerstand mit 1-Megaohm und einer Nennleistung von ¹/₂ W verbunden. Falls ein Element der Arbeitsstation unter Spannung steht, begrenzt der Widerstand den Fehlerstrom auf weniger als 0,3 mA bei 240 V. Der Widerstand ist in der Lage 500 VDC für 6 Minuten standhalten.
Gemäß EN 61340-5-2 Absatz 5.1.1 „Ein Nennwiderstand von 1 Megaohm wird üblicherweise in Armbändern und zur Erdung von Arbeitsflächen verwendet. Falls ein Anwender einen unter Spannung stehenden Leiter berührt, begrenzt dieser Widerstand bei normalen Netzstromversorgungen den durch die Person fließenden Strom auf weniger als 0,5 mA. Strombegrenzungs- oder Trennvorrichtungen sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden und können in einigen Bereichen gesetzlich vorgeschrieben sein.“
Der Anwender verbindet das Armband über eine Spiralkabel mit dem Druckknopf-Kontakt. Ein zweiter Druckknopf-Kontakt kann zur Verbindung mit der Arbeitsfläche verwendet werden. Die dritte Verbindung steht Gästen zur Verfügung oder um ein weiteres Zubehör, wie z.B. einen Arbeitswagen, zu erden. Die regelmäßige Überprüfung des Massenpfads sollte Teil des ESD-Kontrollprogramms sein.