Augenspülstation, QuickSafe® Basic
Lieferant: Plum Safety
5170
118-0398EA 112 EUR
118-0398
Augenspülstation, QuickSafe® Basic
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Diese Wandstation besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über einen transparenten Klappdeckel.
  • Anwender können entscheiden mit welchen Produkten sie die Box ausstatten möchten
  • Station ist nur wenig größer als ein DIN A3 Blatt
  • Lieferung mit einer Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial für die Wandmontage
Inhalt:
2×500 ml Plum Augenspülung
1×200 ml pH Neutral
5×QuickRinse Ampullen mit Augenspülung (20 ml)
1×QuickFix Elastic Pflaster Refill
B×T×H: 253×92×430 mm