Absperr-Schließbügel, nicht leitend
Lieferant: Brady
236916
118-0533EA 13.9 EUR
118-0533
Absperr-Schließbügel, nicht leitend
Sicherheitsverriegelungen
An diesem nicht leitenden Nylon-Schließbügel können bis zu sechs Schlösser angebracht werden; er hält einem Gewicht bis max. 450 kg stand und wiegt dennoch nur 30 g.
  • Absperrbügel passt in Löcher mit einem Mindest Ø von 7 mm
  • Aus orangefarbenem Nylon
Max. BügelØ (mm): 9,00
Min. Bügelweite (mm): 20,00