Auffangwannen
Lieferant: NEW PIG
PAK735-BK-WOD
121-0184EA 1325 EUR
121-0184
Auffangwannen
Absorptionsmaterial
Auffangwannen hergestellt aus LDPE
  • Sammelt Flüssigkeiten aus Containern mit Lecks oder Rissen oder wenn diese tropfen
  • Flache Bauart erleichtert den Zugang zu und die Entnahme aus Tanks
  • Beständig gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien
Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere
hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen.