PIG® SpillBlocker® Deich
Lieferant: NEW PIG
PLR212
121-0546EA 310 EUR
121-0546
PIG® SpillBlocker® Deich
Absorptionsmaterial
Verschwende keine großen Blockage bei kleinen Verschüttungen. Dieser 3,5 cm hohe SpillBlocker hilft bei undichten Maschinen, bis eine Reparatur durchgeführt werden kann.
  • Schneller Schutz sobald eine Leckage auftritt; Deich dient als Absperrung um eine Maschine, um auslaufende Flüssigkeiten einzudämmen
  • Die exklusive New Pig-Formulierung verfügt über eine flexible, klebrige Unterseite, die sauber glatte Oberflächen abdichtet und Flüssigkeiten blockiert
  • Ineinandergreifende Endstücke sorgen für eine Abdichtung von Flüssigkeiten und ermöglichen das Verbinden beliebig vieler Abschnitte ohne zusätzliche Teile
  • Blockiert und leitet Flüssigkeiten um ohne diese aufzusaugen und erleichtert so die Reinigung und Reklamation
  • Material aus Polyurethan blockiert Wasser, Öle und viele Chemikalien
Gut sichtbare gelbe Farbe lenkt die Aufmerksamkeit auf Verschüttungen und bietet so eine erhöhte Sicherheit. Wieder verwendbarer Deich lässt sich leicht mit Seife und Wasser reinigen.
Bitte beachten Auf Grund unterschiedlicher Umwelteinflüsse können sich die physikalischen Eigenschaften des Materials dieses Produktes mit der Zeit je nach Temperatur, Feuchtigkeit und UV Strahlung ändern. Die typische Lebensdauer ist 5 Jahre. Bitte überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Für weitere Informationen und Kompatibilität mit Chemikalien setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support in Verbindung.