Kartonschachteln, Allpack Manyside
Lieferant: Allpack srl
HPE40
129-1300EA 0 EUR
129-1300
Kartonschachteln, Allpack Manyside
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Kartonschachtel, PE-Beutel
  • Voller Schutz durch Verschließen des Beutels mit Kabelbindern, Behälter unzugänglich
  • Einfacher Zusammenbau
  • Giftfreie Verbrennung: keine Freisetzung schädlicher toxischer Derivate
  • Stapelbar
Die Allpack Hochsicherheits-Schachtel besteht aus einem achteckigen Auffang sowie aus verstärkter Wellpappe, in der an mehreren Stellen ein PE-Beutel eingeschweißt ist. Zwei äußere Tragegriffe verhindern den Kontakt mit dem Beutel beim Transport. Ein Klappdeckel der offen gelassen werden kann, für eine große Öffnung sowie eine kleinere Öffnung.
Ovaler Schlitz (mm): 270×100