VWR®, Autoklavierbare Beutel
Lieferant: VWR Collection
129-1575EA 827 EUR
129-1575
VWR®, Autoklavierbare Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste, temperaturbeständige Beutel, ideal zum Sterilisieren von Tierkäfigen.
  • PE, klar
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C
  • Hohe Durchstich- und Schlagfestigkeit