Entsorgungsbeutel, Labsak
Lieferant: JENCONS SCIENTIFIC
121-024
129-1900EA 63.7 EUR
129-1900
Entsorgungsbeutel, Labsak
Beutel Entsorgungsbeutel
Laminierte Polypropylen-Beutel  für allgemeine Labor- und Arbeitsanwendungen. Ideal zur Verwendung als Entsorgungsbeutel.
  • Durchstoß- und reißfest
  • Beständig gegen Verwitterung und Hitze