Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Scientific
13018.BY
13018.BYEA
2199
EUR
13018.BY
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈1.02g/25cm Positive leg Type R
Density: 19.595G/CC
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186