Absturzsicherungsset, Titan™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1011896
139-0234EA 173 EUR
139-0234
Absturzsicherungsset, Titan™
Fallschutz Absturzsicherungs-Sets
Sicherungsset für Instandhaltungsarbeiten an Industrieanlagen, Tätigkeiten an Antennen und auf Baustellen.
Standards: EN 361, EN 355, EN 354.
Lieferumfang: Das Set beinhaltet:
Titan™ 1-Punkt-Auffanggurt, mit hinterer Auffangöse
Verbindungsmittel, 2 m, mit Bandfalldämpfer
Zwei Schraubkarabiner