Staubsauger, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
Lieferant: TIGER-VAC
110116B
141-1067EA 2940 EUR
141-1067
Staubsauger, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
Staubsauger
Dieser Sauger wurde speziell zum Aufsaugen von Quecksilber entwickelt und umfasst Mersorb® Aktivkohle zur Adsorption von Quecksilberdämpfen.
Konstruktion: Polyethylen-Auffangbehälter
  • Durchflussmotor
  • EMI/RFI-abgeschirmt
  • Timer (Betriebsstundenzähler) im Lieferumfang enthalten
  • Erhältlich mit einem optionalen Drehzahlregler
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen. Optionale Saugnäpfe erhältlich
Das Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich vor dem Motor befindet. Es ist EMI/RFI-abgeschirmt und ist mit einem elektronischen Filterentstörer zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) ausgestattet, es bietet außerdem eine Abschirmung gegen RFI (Funkstörungen) und stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.