Industriestaubsauger, EMI 1000(CV)
Lieferant: TIGER-VAC
110132B
141-1068EA 3170 EUR
141-1068
Industriestaubsauger, EMI 1000(CV)
Staubsauger
Industriestaubsauger EMI 1000 (CV) für die Trockenreinigung mit sicherem Auffangbehälter aus Edelstahl 316, 2B Saugkopf, Filterkammer und Fahrgestell mit Laufrollen.
  • Entwickelt für die sichere Aufnahme und Entsorgung von potenten Verbindungen
  • Einphasiger Durchflussmotor
  • Eine elektropolierte Ausführung ist verfügbar
  • Duale Geschwindigkeitsregelung reguliert die Saugkraft
  • Für eine verbesserte Wendigkeit auf einem Wagen mit 4 Laufrollen montiert
Dieses Gerät eignet sich ideal für die pharmazeutische Industrie und ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich hinter dem Motor befindet, und einem HEPA-Filter H14, der sich vor dem Motor befindet. Der Auffangbehälter ist versiegelt. Wenn er voll ist, wird der gesamte Behälter entsorgt. Dieser Sauger ist reinraumkompatibel und kann in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden. Das Gerät wurde zum Aufsaugen von potenten Verbindungen konzipiert, die für eine einfache Entfernung/Entsorgung zurückgehalten werden müssen. Der Staubsauger ist nur für die Trockenreinigung vorgesehen. Antistatisch und ESD-sicher. EMI/RFI-abgeschirmt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Für HEPA/ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.