Reinraum mopp, Clino One Way Ultra PW-I
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3500326
141-1457EA 24.9 EUR
141-1457
Reinraum mopp, Clino One Way Ultra PW-I
Mopps
Vorgewaschene und gammabestrahlte, sterile Premium Einmalmoppe mit maximaler Flächenauslastung.
  • Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden
  • 100 % Polyester Mikrofaser
  • mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistung
  • Herstellung in kontrollierter Umgebung, gammabestrahlt
Exzellente Reinigungsleistung durch Polyester-Mikrofaser mit Spezialstruktur für optimale Partikelaufnahme. Bis zu 25 m² Flächenleistung. Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung
ISO 5, 6, 7, 8, GMP A/B, C, D.