Antimon-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Scientific

14207.18
14207.18EA 70.3 EUR
14207.18
Antimon-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Antimon-Standards

Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134030

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR