Blei-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14208.18
14208.18EA
91.3
EUR
14208.18
Blei-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134050