Natrium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14212.18
14212.18EA
77.9
EUR
14212.18
Natrium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085307