Florisil® 100-200 mesh für die Chromatographie

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil

150263GEA 104 EUR
150263G
Florisil® 100-200 mesh für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht
Particle size (100-200 US Mesh) Min. 70 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR