Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Nitric acid solution
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
16355-1L
16355-1LEA 57.5 EUR
16355-1L
Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b621f2787b6124e39071f8565544187040c357a0&vid=7aab43f0206077e5effa07add63a7ebd14f8dad0&prid=web&clid=SAPDAM