Rotationsverdampfer, RC 900 und RC 600

Lieferant: KNF
126001/129327 302500/302694
181-0468EA 0 EUR
181-0468 181-0472
Rotationsverdampfer, RC 900 und RC 600
Verdampfer Rotationsverdampfer
Diese beiden Verdampfer wurden entworfen, um in verschiedenen Laborumgebungen täglich eine zuverlässige Leistung zu bieten.

  • Unkomplizierter und schneller Kolbenwechsel kann mit einer Hand durchgeführt werden
  • Automatisches Anheben des Kolbens bei einem Stromausfall
  • Speicherfunktion – Einfach die Speichertaste drücken, um die aktuelle Eintauchtiefe und Rotationsgeschwindigkeit zu speichern und Prozesse einfach und zuverlässig wiederholen zu können
  • Einfaches Abnehmen des Kühlkondensators durch Drehen der Spanmutter; der Kondensator ist sehr leicht zu reinigen
  • Kabelloses Heizbad mit Diode zur Anzeige des Aufheizstatus sowie Ausgussvorrichtung für sicheres Entleeren ohne Überschwappen

Der robuste und einfach zu bedienende RC 600 wurde speziell entwickelt, um die Bedürfnisse und Anforderungen von Universitäten und Bildungseinrichtungen zu erfüllen. Der RC 900 ist ein Hochleistungssystem, das eine hervorragende Hilfe bei alltäglichen Arbeiten im Labor ist. Insbesondere ist er für präzise Destillation geeignet.

Additional features of the RC 900:
- All functions operated via central remote control with touchscreen and control knob
- Wireless remote control allows the RC 900 to be operated safely even from outside closed fume hoods
- Convenient, fully adjustable flask angle set via a control knob
- Tube guide inside the tower – tidy and safe, with tubes no longer an obstruction
- Very quiet operation for a pleasant working environment, the lift and rotation of the RC 900 are virtually silent
- Sleek design, minimum footprint
- Takes up very little space and offers maximum ease of use

Additional features of the RC 600:
- All functions operated centrally via membrane keypad and control knob providing exceptional ease of use
- Comprehensively robust
Device design and details were especially developed for intensive use
- Safe and compact
- Cordless heating bath with pour spout, fixed tube guide, easy flask exchange - typical hazards eliminated thanks to well thought out safety features

Delivery state:
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)

Coolant supply parameters (condenser):
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38

Lieferumfang: Beide Modelle werden mit einem Glaswaren-Satz (Verdampferkolben, Kühlkondensator, Sammelkolben [500 ml], Klammer für Sammelkolben, Verdampfungskolben [1000 ml]), Wärmebad, Schlauchanschlusssatz (1× Schlauchanschluss ID10 [Vakuum], 2× Schlauchanschlüsse ID8 [Kühlmittel], 2× Schlauchklemmen ID8), Stromkabel, Bedienungsanleitung, Tabelle mit Lösungsmitteln und CD mit digitaler Bedienungsanleitung geliefert.
Der RC 900 umfasst zusätzlich eine Fernbedienung (Batterien und Netzteil inklusive).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR