Cefixime trihydrate ≥98,0% (durch HPLC) antibiotic, für die Mikrobiologie
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
18588-100MG-F
18588-100MG-FEA 157 EUR
18588-100MG-F
Cefixime trihydrate ≥98,0% (durch HPLC) antibiotic, für die Mikrobiologie
Cefixime trihydrate
Formel: C₁₆H₂₁N₅O₁₀S₂
MDL: MFCD03788802
CAS-Nummer: 125110-14-7