Petroleumbenzin, 60…95 °C, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Benzin, Petrolether

1991.1000EA 57.5 EUR
1991.1000
Petroleumbenzin, 60…95 °C, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ≤–40 °C
Dichte: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Heavy oils and fats Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR