Azure A eosinate, Puder, Kristalle oder Stücke, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
200212-25G
200212-25GEA 148 EUR
200212-25G
Azure A eosinate, Puder, Kristalle oder Stücke, Sigma-Aldrich®
Azure A eosinate
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012112
CAS-Nummer: 62298-43-5
EINECS: 263-491-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e8b7642d1b345e5a2c4e210893e26f312d2359&vid=a9e8b7642d1b345e5a2c4e210893e26f312d2359&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 285 - 291 nm
Absorbance ≥0.3
Absorbance, c = 0.005 g/l; In Methanol ≥0.4