Trockenrohre, gerade
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05330013
201-9110EA 8.4 EUR
201-9110
Trockenrohre, gerade
Röhrchen Trockenrohre
DURAN®. Mit einer Kugel und Schlauchanschluss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit