Magnesiumsilikat für die Analyse von Pestizidrückständen, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

20280-U
20280-UEA 190 EUR
20280-U
Magnesiumsilikat für die Analyse von Pestizidrückständen, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3cd2816ab7cd95397ef3d3eb6f7897c538148ff&vid=a9619e131292acf19a45844ef191df09d09ac11e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR