Methanol bio-basiert ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: HydroxymethanHolzalkoholMethylalkohol
20844.554EA 1310 EUR
20844.554 20844.326 20844.292 20844.463
Methanol bio-basiert ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99.5%
Appearance clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Boiling point 64 - 65°C
Colouration (APHA) max. 10
Acetone max. 10 ppm
Evaporation residue max. 50 ppm
Water max. 0.2%